Fortfahren mit
SCP0117
Cionin Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H63N11O19S3
Molekulargewicht:
1254.32
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 207,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cionin,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Protochordean octapeptide cionin is a structural hybrid of mammalian cholecystokinin (CCK) and gastrin with functions most similar to those of CCK. Cionin is used as a potent and efficient stimulator of gastric histamine release and acid secretion via a CCK-B receptor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2175HTS184MC2901
description
-
description
≥97% (HPLC), powder
description
Human CCK1 / CCKa GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)