Fortfahren mit
SCP0116
Chromogranin A (324-337) WE 14 human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C72H116N18O24S1
Molekulargewicht:
1649.86
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 187,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥68%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Chromogranin A (parathyroid secretory protein 1) is a precursor of the vasostatin, pancreastatin, catestatin, parastatin, chromostatin, GE-25 and WE-14. WE 14 is used to search for its as yet undefined physiological roles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0060SCP0034SCP0044
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥68%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥68%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)