€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 200,00 |
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 322,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C138H229N43O38S1
Molekulargewicht:
3130.63
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
β-Calcitonin gene related peptide (β-CGRP) regulates cardiovascular homeostasis and nociception via G-coupled protein receptor (GCPR) calcitonin receptor-like receptor (CALCRL).
CGRP II 8-37 is used as a CGRP receptor antagonist.
CGRP II 8-37 is used as a CGRP receptor antagonist.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥65% | composition Peptide Content, ≥65% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Gln22]-Amyloid β 1-40 human ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/707/874/59f84b84-17c2-494f-b2ae-4ca860b83976/640/59f84b84-17c2-494f-b2ae-4ca860b83976.jpg)
![[Gln11]-Amyloid β 1-28 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/157/396/ae96bc68-b4d3-4040-8fff-8b244a8cf99f/640/ae96bc68-b4d3-4040-8fff-8b244a8cf99f.jpg)