Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 195,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H41N7O12
Molekulargewicht:
679.68
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 195,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Caspase 2 Substrate (ICH-1), chromogenic, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 2 is a cysteine protease that is potentially involved in cell cycle regulation and tumour suppression may be detected using peptides that contain the pentapeptide VDVAD such as the chromogenic and fluorogenic substrates: Ac-VDVAD-pNa (Acetyl-Val-Asp-Val-Ala-Asp-p- nitroanalide), chromogenic and MCA-VDVADGW-DNP-K-NH2, fluorogenic.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description - | description - | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?