Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H43N9O14
Molekulargewicht:
765.73
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Caspase Substrate, chromogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Ac-VDQQD-pNA (acetyl-Val-Asp-Gln-Gln-Asp-p-nitroanilide) is used as a chromogenic caspase substrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?