Fortfahren mit
SCP0091
Caspase 9 Substrate, chromogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38N8O11
Molekulargewicht:
674.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 116,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspase 9 Substrate, chromogenic, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 9 is an initiator caspase that cleaves procaspase 3 and procaspase 7 to propagate the apoptotic cascade. Caspase 9 may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates built around the LEHD peptide core such as the chromogenic substrate Ac-LEHD-pNa (Ac-Leu-Glu-His-Asp-p-nitroanalide).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0066SCP0081SCP0082
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥80%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)