Direkt zum Inhalt
SCP0078
Caspase 2 Substrate (ICH-1), fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H71N13O20
Molekulargewicht:
1270.26
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspase 2 Substrate (ICH-1), fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 2 is a cysteine protease that is potentially involved in cell cycle regulation and tumour suppression may be detected using peptides that contain the pentapeptide VDVAD such as the chromogenic and fluorogenic substrates: Ac-VDVAD-pNa (Acetyl-Val-Asp-Val-Ala-Asp-p- nitroanalide), chromogenic and MCA-VDVADGW-DNP-K-NH2, fluorogenic.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)