Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 350,00 |
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 604,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C142H230N36O44S1
Molekulargewicht:
3177.63
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 350,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Calpastatin-Peptid Ac 184–210, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Calpastatin-Peptid Ac 184-210 wurde als endogener Calpaininhibitor zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Spaltung von myristoyliertem Alanin-reichem C-Kinase-Substrat (MARCKS) in Mäusenierenzellen eingesetzt.[1] Es wurde auch als Calpaininhibitor zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Bildung von DNA-Platin-Addukten durch Cisplatin (CDDP) in Neuronenzellen eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Calpastatin, das sich im Zytosol befindet, ist an der selektiven Proteinspaltung als Reaktion auf die Calciumsignalisierung beteiligt.
Calpastatin, eine Komponente des Calpain-Calpastatin-Systems, ist ein Calpain (Calcium-abhängiger Cysteinprotease)-Inhibitor. Das Calpain/Calpastatin-System ist an zahlreichen Membranfusionsprozessen wie der Exozytose neuraler Vesikel und Thrombozyten- und Erythrozytenaggregation beteiligt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description - | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥85% | composition Peptide Content, ≥70% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpastatin-Peptid Ac 184–210
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Tyr0]-C-Peptide / Proinsulin (32-63) Tyr0 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/791/565/a5de9e43-d366-4bf5-8cbe-c10642787b19/640/a5de9e43-d366-4bf5-8cbe-c10642787b19.jpg)