Fortfahren mit
SCP0118
[Tyr0]-C-Peptide / Proinsulin (32-63) Tyr0
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C138H220N36O50
Molekulargewicht:
3183.43
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
C-Peptide acts via GPCRs to activate Ca2+-dependent intracellular signaling pathways such as MAPK, PLCgamma, and PKC leading to upregulation of a range of transcription factors as well as eNOS and Na+/K+ATPase activities.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)