Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 192,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C78H142N22O20
Molekulargewicht:
1708.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 192,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Autocamptide-2 Related Inhibitor Peptide (AIP) is highly specific inhibitor of calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) that may be used to study the role of CaMKII in processes such as heart failure.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description lyophilized powder | description ≥97% (HPLC), lyophilized powder | description ≥97% (HPLC), lyophilized powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC/MS) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition - | composition Peptide content, ≥70% | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?