Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 370,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C92H134N24O21S1
Molekulargewicht:
1944.26
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥60% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/175/962/1f49481c-d81e-49b6-83fc-9490335deb42/640/1f49481c-d81e-49b6-83fc-9490335deb42.jpg)
![[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/117/412/0a4aa004-d3b2-428e-baa4-61d66eb2a39a/640/0a4aa004-d3b2-428e-baa4-61d66eb2a39a.jpg)
![[D-Phe7]-MSH α](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/293/162/6080d768-4eea-4028-b4cf-909d89087b50/640/6080d768-4eea-4028-b4cf-909d89087b50.jpg)