Fortfahren mit
SCP0036
Amyloid β 13-16 human
≥95% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
HHQK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 107,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H36N10O6
Molekulargewicht:
548.60
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 107,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥45%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Amyloid β (Aβ) refers to peptides derived from Amyloid precursor protein that vary in length from 36-43 amino acids. Aβ(s) peptides, their peptide fragments and mutated fragments are used to study a wide range of metabolic and regulatory functions including activation of kinases, regulation of cholesterol transport, function as a transcription factor, and regulators of inflammation. Aβ(s) peptides and their peptide fragments are also used to study oxidative stress, metal binding and mechanisms of protein cross-linking in the context of diseases such as Alzheimer′s disease and neurodegeneration. HHQK is a studied as a unique target site for inhibition of amyloid fibril formation and proteoglycan binding.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0045SCP0046SCP0044
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥45%
composition
Peptide Content, ≥68%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥68%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)