Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 79,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H61N13O12
Molekulargewicht:
940.01
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Amyloid beta aggregation leading to profibril formation and neurotoxicity is associated with Alzheimer′s disease. Several antibodies require the presence of amino acids 10-16 for Aβ detection. This peptide may be useful as a control in immunohistochemistry, ELISA and other antibody based analysis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Glu11]-Amyloid β 10-16 human ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/253/004/4be4057f-fdb4-45f6-950a-d1b2774044c1/640/4be4057f-fdb4-45f6-950a-d1b2774044c1.jpg)
![[Ala28]-Amyloid β 25-35 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/306/938/dd9f7c72-cfca-4ea3-8e10-a7a2a7994639/640/dd9f7c72-cfca-4ea3-8e10-a7a2a7994639.jpg)