Fortfahren mit
SCP0029
[Gly22]-Amyloid β 1-40 Arctic human
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 370,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C191H291N53O56S1
Molekulargewicht:
4257.74
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352209
€ 370,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
General description
β-Amyloid peptides are the major constituents of senile plaques and neurofibrillary tangles that occur in the hippocampus, neocortex, and amygdala of patients with Alzheimer′s disease. Aβ (1-40) whether soluble or insoluble differentiates AD vs high pathology controls. The Arctic mutation E22G causes early onset of Alzheimer′s compared to wild type and promotes protofibril formation and neurotoxicity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0002SCP0031S4316
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)