Fortfahren mit
SCP0026
Atriopeptin III rat / ANP 127-150 rat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 179,00
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 289,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C107H165N35O34S2
Molekulargewicht:
2549.80
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
€ 179,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Atrial natriuretic peptide(s) (ANP) (Atriopeptin) are peptide hormones that regulate vasodilation. The ANP fragment Atriopeptin III (ANP 127-150) is used to study the regulation of Na+/H+ exchange mediated in erythrocytes by cGMP/guanylate-cyclase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0010SCP0033SCP0022
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥70%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)