Fortfahren mit
SCP0022
ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C64H107N25O19S2
Molekulargewicht:
1594.82
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
€ 256,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a 28 amino acid polypeptide vasodilator involved in water, sodium, potassium homeostasis. ANP mediates its actions via three receptor types: two guanylyl cyclase receptors know as NPR1 and NPR2 and a natriuretic peptide clearance receptor (NPR3/NPRC). ANP (4-23) is a selective agonist of natriuretic peptide receptor subtype NPR-C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0026SCP0033SCP0037
description
-
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)