Wichtige Dokumente
SCJ4600040
CF™ 640R amine
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Größe auswählen
€ 259,00
Größe auswählen
About This Item
€ 259,00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~1034 g/mol
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
105000 at 642 nm
Extinktionsverhältnis
A280/642 nm 0.37
Fluoreszenz
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 642 nm; λem 662 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)