Fortfahren mit
SBR00020
Zearalenone Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Synonym(e):
(3S,11E)-3,4,5,6,9,10-hexahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-,1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione, F-2 toxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.36
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.28
MDL number:
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
1 mg/mL in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CCCC(=O)CCC\C=C\c2c(c(cc(c2)O)O)C1=O)C
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Zearalenone, a fungal mycotoxin produced by Fusarium graminearum, binds estrogen receptor (ER) causing conformational alteration to the receptor. Zearalenone is a common contaminant in cereal grain used for animal and human food. It exerts an estrogenic activity that modulates/disrupts endocrine function in animals and possibly humans. Furthermore, zearalenone was found to act as an immune-toxic compound, which can cause food consumption reduction in rats.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34126Z2125CRM46916
description
1 mg/mL in DMSO
description
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
fungal mycotoxin
description
certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
concentration
1 mg/mL in DMSO
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
-
concentration
50 μg/mL in acetonitrile
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)