SAB5702493
Anti-DDR2 Antibody, clone 1M8U7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1M8U7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
110 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.20 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
WESILLGKFTTASDVWAFGVTLWETFTFCQEQPYSQLSDEQVIENTGEFFRDQGRQTYLPQPAICPDSVYKLMLSCWRRDTKNRPSFQEIHLLLLQQGDE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDR2(4921)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)