Fortfahren mit
AB3256-I
Anti-Luciferase-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Luciferin 4-monooxygenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Uniprot accession no.:
Conjugate:
unconjugated
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Photinus pyralis ... Loc116160065(116160065)
General description
Luciferin-4-monooxygenase (UniProt: P08659; auch bekannt als EC: 1.13.12.7, Luciferase) ist ein peroxisomales Enzym, das zur ATP-abhängigen AMP-bindenden Enzymfamilie gehört. Es katalysiert die Produktion von Oxyluciferin aus Luciferin in einer ATP- und Magnesium-abhängigen Reaktion und setzt ein Lichtphoton frei, wenn Oxyluciferin in den Grundzustand zurückkehrt. Diese Reaktion ist zweistufig aufgebaut: Im ersten Schritt erfolgt die Adenylierung von Luciferin, und im zweiten Schritt agiert Luciferase als Oxygenase an Adenyl-Luciferin, um Oxyluciferin und Kohlenstoffdioxid freizusetzen; beim Abbau von Oxyluciferin entsteht ein Lichtphoton von 562 nm. Luciferase vom Glühwürmchen wird häufig in Reporter-Assays verwendet, wobei die gesamte Lichtemission proportional zur Luciferase-Aktivität der Probe ist.
~ 58 kDa gemessen; 60,75 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Epitop: unbekannt
GST-markierte rekombinante Volllängen-Luciferase vom Glühwürmchen.
Application
Anti-Luciferase, Best.-Nr. AB3256-I, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der Glühwürmchen-Luciferase nachweist und zur Verwendung in Immunzytochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:500 wies Luciferase in mit dem Luciferase-Expressionsplasmid transfizierten HeLa-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper detektiert Luciferase vom Glühwürmchen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in Lysat von mit dem Luciferase-Expressionsplasmid transfizierten HeLa-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers in einer Verdünnung von 1:1.000 wies Luciferase in mit dem Luciferase-Expressionsplasmid transfizierten HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9420MAB4410-IL0159
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
-
clone
1D5.2, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P08659
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P27652
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB3256-I04054839383564
AB3256-I-25UL04054839438035