SAB5702425
Anti-Rap1GAP Antibody, clone 8V9I6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RAP1GA1, RAP1GAP1, RAP1GAPII, RAPGAP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8V9I6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
95 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.66 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MIEKMQGSRMDEQRCSFPPPLKTEEDYIPYPSVHEVLGREGPFPLILLPQFGGYWIEGTNHEITSIPETEPLQSPTTKVKLECNPTARIYRKHFLGKEHF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAP1GAP(5909)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)