SAB5702251
Anti-YKL-40/CHI3L1 Antibody, clone 7T1R3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CHI3L1,ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7T1R3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30-43 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGATVHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYLKDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNAIKDALAAT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHI3L1(1116)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3