Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 573,00 |
Über diesen Artikel
biological source
guinea pig
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
General description
Immunogen
Application
Neuronen- & Glia-Marker
Neurowissenschaft
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000–2.000 einer repräsentativen Charge wurde NeuN in E18-Kortexzellen der Ratte nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000 dieses Antikörpers wurde NeuN in 10 µg E16-Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
E16-Hirngewebelysat der Maus
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source guinea pig | biological source mouse | biological source mouse | biological source guinea pig |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| species reactivity human, mouse | species reactivity avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, mouse |
| Gene Information human ... RBFOX3(146713) | Gene Information human ... RBFOX3(146713) | Gene Information human ... RBFOX3(146713) | Gene Information mouse ... Rbfox3(52897) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c