SAB5702193
Anti-PGC1α/β Antibody, clone 5K0F4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
LEM6,PGC-1(alpha),PGC-1alpha,PGC-1v,PGC1,PGC1A,PPARGC1,ERRL1,PERC,PGC-1(beta),PGC1B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5K0F4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
113 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGC1α(10891)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1