SAB5702069
Anti-βIII-Tubulin Antibody, clone 6X6H6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDCBM,CDCBM1,CFEOM3,CFEOM3A,FEOM3,TUBB4,beta-4,beta Tubulin III,TUBB3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6X6H6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VAVCDIPPRGLKMSSTFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATAEEEGEMYEDDEEESEAQGPK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB3(10381)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1