Merck
SAB5701953
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IκBα-S32 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 328,00
€ 328,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 328,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 328,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.63 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer32)
Angaben zum Gen
human ... NFKBIA(4792)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the NF-kappa-B inhibitor family, which contain multiple ankrin repeat domains. The encoded protein interacts with REL dimers to inhibit NF-kappa-B/REL complexes which are involved in inflammatory responses. The encoded protein moves between the cytoplasm and the nucleus via a nuclear localization signal and CRM1-mediated nuclear export. Mutations in this gene have been found in ectodermal dysplasia anhidrotic with T-cell immunodeficiency autosomal dominant disease.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S32 of human NFKBIA.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)