Merck
SAB5701119
Sigma-Aldrich
Anti-K48-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 328,00
€ 328,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 328,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 328,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
all
Konzentration
1.51 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
ubiquitination (Lys48)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K48 linkage).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)