Merck
SAB5700653
Sigma-Aldrich
Anti-CD34 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CD34, CD34 molecule, GIG3, MORT1
Größe auswählen
100 μL
€ 373,00
€ 373,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 373,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
35
40
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
4.09 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD34(947)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene may play a role in the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or to stromal cells. This single-pass membrane protein is highly glycosylated and phosphorylated by protein kinase C. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 32-290 of human CD34 (NP_001020280.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)