Merck
SAB5700455
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLCG2-Y759 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
APLAID, FCAS3, PLC-IV, PLC-gamma-2, PLCG2
Größe auswählen
100 μL
€ 317,00
€ 317,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 317,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 317,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
147
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.87 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr759)
Angaben zum Gen
human ... PLCG2(5336)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a transmembrane signaling enzyme that catalyzes the conversion of 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 4,5-bisphosphate to 1D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG) using calcium as a cofactor. IP3 and DAG are second messenger molecules important for transmitting signals from growth factor receptors and immune system receptors across the cell membrane. Mutations in this gene have been found in autoinflammation, antibody deficiency, and immune dysregulation syndrome and familial cold autoinflammatory syndrome 3.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y759 of human PLCG2 (NP_002652.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)