SAB5700434
Anti-Phospho-γH2A.X-S2 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
γH2AX, H2A.X, H2A/X, H2AFX, H2AX, Histone H2AX, gamma H2A.X, histone H2AX
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
15
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
2.57 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2)
Angaben zum Gen
human ... H2AFX(3014)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable