Merck
SAB5700367
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-YAP1-S127 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
COB1, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI
Größe auswählen
100 μL
€ 373,00
€ 373,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 373,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36
48
49
50
52
53
54
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.56 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer127)
Angaben zum Gen
human ... YAP1(10413)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a downstream nuclear effector of the Hippo signaling pathway which is involved in development, growth, repair, and homeostasis. This gene is known to play a role in the development and progression of multiple cancers as a transcriptional regulator of this signaling pathway and may function as a potential target for cancer treatment. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S127 of human YAP1 (NP_001123617.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)