SAB56000327
Anti-SOX2 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM427, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Transcription factor SOX-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Klon
RM427, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:100-1:2000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable