Fortfahren mit
MAB5326
Anti-Nestin-Antikörper, Klon 10C2
clone 10C2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Nestin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 589,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10C2, monoclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
496
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1022
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
10C2, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
200–220 kDa
Nestin ist ein großes Faserprotein (Klasse Typ VI), das während der Entwicklung und in Myotendinose- sowie neuromuskulären Endplatten exprimiert wird. Die Nestin-Expression ist begrenzt und verschwindet in der Regel bei E18. Nestin wird als angemessener neuronaler Marker erachtet. Neue Studien fanden die Nestinexpression jedoch auch in anderen Zelltypen, z. B. Endothelzellen {Folia Biologica, 44(5):155, 1998}. Nestin identifiziert das primitivste Neuroepithel, aber auch viel anderes embryonales Gewebe. Es ist also nicht spezifisch für das ZNS. Die Nestinexpression wird bei fast allen GBM (Glioblastoma multiforme) und bei vielen Melanomen (sowohl primär als auch metastatisch), aber nicht in metastatischen Karzinomen beobachtet.
Immunogen
Epitop: menschlich
Fusionsprotein.
Application
Dieser Anti-Nestin-Antikörper, Klon 10C2 ist zur Verwendung bei IC, IH, IH(P), WB für den Nachweis von Nestin validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurale Stammzellen
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Immunblotting: 1:1.000 bis 1:2.000 auf denaturiertem Protein Western Blot: 1:1000–1:5.000. Erkennt ein 220 bis 240 kDa-Band auf denaturierten SDS-Gelen. In den meisten Lysaten tritt auch ein 60 bis 64 kDa-Band auf. Die Identität dieses kleineren Fragments ist unbekannt, jedoch wird es in Lysaten, die kein menschliches Nestin-Protein enthalten, nicht beobachtet.
WI-38 (ATCC# CCL75) kann als Positivkontrolle eingesetzt werden. Die U251-Zelllinie ist auch positiv.
Immunzytochemie: 1:200 auf in 4 % Paraformaldehyd fixierten und mit 0,02 % Triton permeabilisierten Zellen
Immunhistochemie: Paraformaldehyd ist das bevorzugte Fixiermittel: 1:200 auf Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten. Verwenden Sie Triton 0,02 % nur bei der Blockierung; Verdünnungspuffer 0,1 % BSA; Inkubation 1 bis 2 Stunden bei RT. Menschliches Fötusgehirn wird als Positivkontrolle vorgeschlagen. (CA Messam et al, Develop. Brain Res, 134:87-92, 2002; Gu, et al., Brain Res. 943:174-180, 2002). Filamentöse Färbung des Zytoplasmas von Zellen
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit menschlichem Nestin und mit schwacher Reaktivität mit Affen-Nestin. Reagiert nicht mit Nagetier-Nestin.
Physical form
Aufgereinigtes Protein A
Aufgereinigtes Protein A Immunglobulin der Maus in 20 mM Natriumphosphat, 250 mM NaCl, pH-Wert 7,6; mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Antikörper können bei 4 °C oder -20 °C aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: Zelllinien WI-38 (ATCC# CCL75) oder U251
Other Notes
Ersetzt: AB5922
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5326C3MAB5326A4MAB353B
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
10C2, monoclonal
clone
10C2, monoclonal
clone
10C2, monoclonal
clone
rat-401, monoclonal
UniProt accession no.
P48681
UniProt accession no.
P48681
UniProt accession no.
P48681
UniProt accession no.
P21263
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2