Merck
SAB5300356
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 5B3, ascites fluid
Synonym(e):
PLZF, ZBTB16, ZNF145
Größe auswählen
100 μL
€ 494,00
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B3, monoclonal
Mol-Gew.
74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ZBTB16(7704)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human ZBTB16 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ZBTB16
Physikalische Form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hung-Fu Liao et al.
Development (Cambridge, England), 141(12), 2402-2413 (2014-05-23)
The ability of adult stem cells to reside in a quiescent state is crucial for preventing premature exhaustion of the stem cell pool. However, the intrinsic epigenetic factors that regulate spermatogonial stem cell quiescence are largely unknown. Here, we investigate