SAB5300225
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PI3K, p110-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
124 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIK3CA(5290)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against PIK3CA
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable