Merck
ABN40
Anti-DLK1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein delta homolog 1, DLK-1, pG2, Fetal antigen 1, FA1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DLK1(8788)
General description
Delta-like-1-Homolog (DLK1), auch bekannt als fetales Antigen 1 (FA1) und Präadipozyten-Faktor-1 (pref-1), ist ein Transmembranprotein mit 6 Epidermalen-Wachstumsfaktor-Wiederholungen, dessen Expression bekanntermaßen Differenzierungssignale moduliert. Studien haben gezeigt, dass DLK1 an der Differenzierung verschiedener Zelltypen, einschließlich Adipozyten, beteiligt ist. Studien haben gezeigt, dass ein Mangel an DLK1 zu Wachstumsverzögerungen, Adipositas, Skelettfehlbildungen und erhöhten Lipidwerten im Serum führt. DLK1 ist ein väterlicherseits exprimiertes, geprägtes Gen, das eine Rolle bei der normalen Entwicklung und der Erhaltung der Homöostase der Fettgewebemasse spielt.
~47 kDa beobachtet. Die berechnete Molekülmasse dieses Proteins liegt bei 41 kDa, kann aber aufgrund der starken Glykosylierung bei ~41–55 kDa beobachtet werden.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem DLK1 entspricht.
Application
Dieser Anti-DLK1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH für den Nachweis von DLK1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde DLK1 in embryonalem Gewebe der Maus nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen DLK1 auf 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Kontrolle
HepG2-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c