Merck
SAB5300169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 9C11, ascites fluid
Synonym(e):
N/A
Größe auswählen
100 μL
€ 494,00
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1020
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1020
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9C11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Purified recombinant fragment of Influenza A virus nucleoprotein expressed in E.coli strain BL21(DE3)
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Nucleoprotein
Physikalische Form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)