SAB5200012
Monoclonal Anti-SOD3 antibody produced in mouse
clone 4GG11G6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-EC 1.15.1.1, Anti-EC SOD, Clone 4GG11G6, Anti-EC-SOD, Anti-MGC20077, Anti-SOD3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4GG11G6, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 35 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOD3(6649)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable