SAB5200001
Monoclonal Anti-HSPA1A/HSPA8 antibody produced in mouse
clone BB70, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-HSPA1, Anti-HSPA1B, Anti-Hsc54, Anti-Hsc71, Anti-Hsp70/Hsc70, Anti-LAP1
Größe auswählen
€ 420,00
Größe auswählen
About This Item
€ 420,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BB70, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 72-73 kDa
Speziesreaktivität
bovine, dog, beluga, guinea pig, sheep, human, pig, rat, fish, mouse, yeast, hamster, chicken, Xenopus, Drosophila, rabbit
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... HSPA2(423504)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)