Merck
SAB4701099
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FoxP3-APC antibody produced in mouse
clone 3G3
Synonym(e):
AIID, IPEX, JM2, PIDX, Scurfin
Größe auswählen
100 μG
€ 387,00
€ 387,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 387,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 387,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 4 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_001114377.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXP3(50943)
Allgemeine Beschreibung
The mouse monoclonal antibody 3G3 recognizes N-terminal region of FoxP3, a 47-55 kDa transcription factor, which is the master regulator in the development and function of regulatory T cells.
Immunogen
Full-length His-tagged recombinant murine FoxP3
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)