SAB4701090
Monoclonal Anti-CD24 antibody produced in mouse
clone SN3
Synonym(e):
HSA, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen, nectadorin
Größe auswählen
€ 387,00
Größe auswählen
About This Item
€ 387,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SN3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: 10 μL
Hinterlegungsnummer
BC007674
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD24(100133941)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The previously assigned protein identifier B6EC88 has been merged into P25063. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)