Merck
SAB4700773
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Sialyl Lewis a antibody produced in mouse
clone 121SLE, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 224,00
€ 224,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 224,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 224,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
121SLE, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
The antibody 121SLE recognizes Sialyl Lewis a containing glycolipids.
Immunogen
Immunoprecipitate obtained after immunodiffusion of MAb 19-9 and mucins isolated from an ovarian cyst of a 0Le(a+b-) patient.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thomas Kolben et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 148(12), 3323-3335 (2022-06-22)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer worldwide. Treatment has been improved in recent years, but, in advanced stages, therapeutical options are still limited. It has been reported that the expression of the blood group antigens Sialyl Lewis