SAB4700768
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
€ 264,00
Größe auswählen
About This Item
€ 264,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HB3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
hepatitis B virus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)