Merck
SAB4700765
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSV1 gC antibody produced in mouse
clone T96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 264,00
€ 264,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 264,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 264,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T96, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
herpes simplex virus 1
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
The antibody T96 recognizes gC antigen of HSV1 (Herpes Simplex Virus type 1), a dsDNA virus, member of Herpesviridae family.
Immunogen
Exctract of HSV-1 infected VERO (green monkey kidney) cells.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)