Merck
SAB4700494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62L-FITC antibody produced in mouse
clone DREG56, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-L-selectin, Anti-SELL
Größe auswählen
100 TEST
€ 329,00
€ 329,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TEST
€ 329,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 329,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DREG56, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SELL(6402)
Allgemeine Beschreibung
The mouse monoclonal antibody DREG56 recognizes CD62L / L-selectin, a 65-76 kDa cell surface protein, expressed by neutrophils, monocytes, and subsets of T, B, and NK cells, that interacts with specific carbohydrates exposed on activated endothelial cells.
Immunogen
PMA-activated human peripheral blood leukocytes
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)