Merck
SAB4504467
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK1/2 (pSer221) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
€ 347,00
€ 347,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 347,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 347,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 43 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer221)
Angaben zum Gen
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MEK1/2 around the phosphorylation site of Ser221.
Immunogen Range: 193-242
Biochem./physiol. Wirkung
MAP2k1/2 (dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1/2) is a serine threonine kinase and is required for ERK (extracellular-signal-regulated kinase) activation. Activation of ERK is associated with production of IL-10 (interleukin 10) and IL-12. Absence of the Map2k1 gene results in embryonic lethality. Map2k1 is responsible for the stimulation of epidermal proliferation, regulating cell migration in fibroblasts. Deficiency of Map2k1 protein causes lupus-like syndrome. The gene encoding Map2k1 is localized on human chromosome 15q22.31 and the MAP2K2 gene is localized on human chromosome 19p13.3.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
MEK1 dependent and independent ERK activation regulates IL-10 and IL-12 production in bone marrow derived macrophages.
Bouhamdan M, et al.
Cellular Signalling, 27(10), 2068-2076 (2015)
The RASopathies: developmental syndromes of Ras/MAPK pathway dysregulation
Tidyman WE and Rauen KA
Current Opinion in Genetics & Development, 19(3), 230-236 (2009)