Wichtige Dokumente
SAB4200497
Anti-THY1 antibody, Mouse monoclonal
clone TH350, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CD90, Anti-CDw90, Anti-FLJ33325, Anti-Thy-1 T-cell antigen, Anti-Thy-1 antigen, Anti-Thy-1 cell surface antigen, Anti-thy-1 membrane glycoprotein, Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TH350, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~27 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: 20-40 μg/test using A549 cells.
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using NT2 total cell extracts.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... THY1(7070)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Thy-1 cell surface antigen (THY1) is a glycoprotein that is expressed on the membranes of adult cells, mesenchymal stromal cells and cancer cells. It has a molecular weight of about 25-37kDa. The gene encoding THY1 is localized on human chromosome 11q23.3.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)