Merck
SAB4503821
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HSL (pSer855/554) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
€ 462,00
€ 462,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 462,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 462,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 116 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer855/pSer554)
Angaben zum Gen
human ... LIPE(3991)
Allgemeine Beschreibung
Hormone sensitive lipase (HSL) is coded by LIPE (lipase E) gene. The gene coding for a protein is mapped on human chromosome 19q13. The encoded protein is an intracellular lipase with various neutral lipid substrates, such as triglycerides, diglycerides, monoglycerides, cholesterol esters and retinyl esters. HSL is widely expressed.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HSL around the phosphorylation site of Ser855/554.
Immunogen Range: 520-569
Biochem./physiol. Wirkung
Hormone sensitive lipase (HSL) plays an important role in various processes such as lipolysis, adipocytes, steroidogenesis and spermatogenesis. Deficiency of HSL contributes to histologic abnormalities in white adipose tissue and an increase in macrophage infiltration. Polymorphism in the gene has been observed in familial lipodystrophies patients.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Null Mutation in Hormone-Sensitive Lipase Gene and Risk of Type 2 Diabetes
Albert JS, et al.
The New England Journal of Medicine, 370, 2307-2315 (2014)
A novel LIPE nonsense mutation found using exome sequencing in siblings with late-onset familial partial lipodystrophy.
Farhan SM, et al.
The Canadian Journal of Cardiology, 30, 1649-1654 (2014)
Identification of Microdeletions Spanning the Diamond-Blackfan Anemia Locus on 19q13 and Evidence for Genetic Heterogeneity
Gustavsson P, et al.
American Journal of Human Genetics, 63, 1388-1395 (1998)