SAB4502804
Anti-GLUT3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
GLUT-3, GLUT3, Glucose transporter type 3 brain, SLC2A3, Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 3
Größe auswählen
€ 394,00
Größe auswählen
About This Item
€ 394,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A3(6515)
Allgemeine Beschreibung
Solute carrier family 2 member 3 (SLC2A3), also known as glucose transporter -3 (GLUT-3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 12p13.3. The encoded protein belongs to the SLC2 family of GLUTs.
Immunogen
Immunogen Range: 447-496
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)