Merck
SAB4502745
Sigma-Aldrich
Anti-SFRP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FRP-2, Frizzled-related protein 2, SARP-1, Secreted apoptosis-related protein 1, sFRP-2
Größe auswählen
100 μG
€ 463,00
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 463,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 33 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFRP2(6423)
Allgemeine Beschreibung
Anti-SFRP2 Antibody detects endogenous levels of total SFRP2 protein.
The SFRP2 (secreted frizzled related protein 2) gene is mapped to human chromosome 4q31.3. It is found to be expressed in sclerotome.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SFRP2.
Immunogen Range: 119-168
Biochem./physiol. Wirkung
SFRP2 (secreted frizzled related protein 2) promotes phosphorylation and retards the expression of nuclear β-catenin and inhibits the canonical Wnt signaling pathway. SFRP2 is known to enhance osteogenic differentiation in mesenchymal stem cells.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SFRP2 enhances the osteogenic differentiation of apical papilla stem cells by antagonizing the canonical WNT pathway.
Jin L
Cellular & Molecular Biology Letters, 22:14, 1-14 (2017)
A novel susceptibility locus for Hirschsprung's disease maps to 4q31.3-q32.3.
Brooks AS
Journal of medical Genetics, 43(7), 1-6 (2006)
SHH-N upregulates Sfrp2 to mediate its competitive interaction with WNT1 and WNT4 in the somitic mesoderm.
Lee CS
Development, 127(1), 109-118 (2000)